Learn More
Pyrantel pamoate, MedChemExpress
Code produit. 16445936
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16445936
Marque: Medchem Express HY12640
MedChemExpress Pyrantel pamoate (Pyrantel embonate), a tetrahydropyrimidine broad-spectrum anthelmintic, is a nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonist. Pyrantel pamoate can elicit spastic muscle paralysis in parasitic worms. Pyrantel pamoate can be used for the research of astrointestinal nematodes infections.
Pyrantel pamoate (Pyrantel embonate), a tetrahydropyrimidine broad-spectrum anthelmintic, is a nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonist. Pyrantel pamoate can elicit spastic muscle paralysis in parasitic worms. Pyrantel pamoate can be used for the research of astrointestinal nematodes infections.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrantel pamoate
Forme physique Powder
CAS 22204-24-6
Couleur Jaune
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H30N2O6S
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme Pyrantel embonate
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (84.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C4C=CC=CC4=C1)O.CN5CCCN=C5/C=C/C6=CC=CS6
Poids moléculaire (g/mol) 594.68
Poids de la formule 594.68
Pourcentage de pureté 99.94%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.