Learn More
Pyrazine-2-carbonitrile, Mikromol
Code produit 30461209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30461209 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461209 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0385.020100
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Pyrazine-2-carbonitrile, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazinenitrile
CAS 19847-12-2
Noms d’analytes ou de composants Pyrazinenitrile
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H3 N3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Pyrazinonitrile, Pyrazinecarbonitrile, Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitrile, Pyrazinecarbonitrile (7CI,8CI,9CI), Pyrazinonitrile (6CI), 2-Cyanopyrazine, Cyanopyrazine, NSC 166137, NSC 72371, Pyrazinyl cyanide, Pyrazinamide EP Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C5H3N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES N#Cc1cnccn1
Nom IUPAC pyrazine-2-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 105.1
Quantité 100 mg
Poids de la formule 105,0327 g/mol