Learn More
Acide pyrazine-2-carboxylique, Mikromol™
Code produit 30051770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051770 25 mg 25mg
17949304 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051770 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0385.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide pyrazine-2-carboxylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazine-2-carboxylic Acid
CAS 98-97-5
Noms d’analytes ou de composants Pyrazine-2-carboxylic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H4 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Pyrazine-2-carboxylic Acid, Pyrazinamide Imp. A (EP), Pyrazinamide Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1cnccn1
Nom IUPAC acide pyrazine-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 124.1
Quantité 25 mg
Poids de la formule 124,0273 g/mol