Learn More
Corning™ Bouchon d’alimentation en phase mobile à 3 orifices
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
:
3 orifices
Description
- Le dessus à bouchon comporte trois orifices de 0,25 po. - 28 filetages avec un dia. ext. de 0,125. Tubulure en PTFE
- Le corps est en PTFE rempli de verre
- Bouchon à vis en PET avec filetage GL-45
- Le bouchon comprend trois embouts de 0,25 in. - 28 embouts en ETFE et un joint torique Viton pour l’étanchéité du réservoir
- Le limiteur de pression intégré limite la pression du réservoir à 10 psi
Informations sur la commande
Conçu pour une utilisation avec les réservoirs HPLC Corning PYREX, à cavité unique (vendus séparément). Voir Nº de Nº13-645-095, 13-645-096, 13-645-097 ou 13-645-098.
Spécification
Spécification
| Matériau | PTFE |
| Type | Bouchon d’alimentation en phase mobile à 3 orifices |
| Comprend | Trois embouts de 0,25 po en tétrafluoroéthylène (ETFE) et un joint torique au fluorocarbone pour l’étanchéité du réservoir |
| Nbre par carton | 1/carton |
| Nb par paquet | 1/boîte |