Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques en verre jetables PYREX™, en vrac
Étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage. En vrac, les pipettes sérologiques en verre jetables Corning™ Pyrex™ disposent de longues pointes coniques fines qui facilitent et accélèrent le pipetage.
129.00€ - 1225.00€
Spécification
Calibré | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | ASTM E714 |
Matériau | Verre |
Graduée | Oui |
Type de pointe | Rond |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Graduations négatives | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Graduations négatives | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11912298
|
Corning™
7079-2N |
2 ml | 0.01 ml | 0,2 ml |
129.00€
175 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10098512
|
Corning™
7079-2N |
2 ml | 0.01 ml | 0,2 ml |
237.31€
700 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11922298
|
Corning™
7079-5N |
5 ml | 0.1 ml | 1 ml |
298.00€
240 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10252513
|
Corning™
7079-5N |
5 ml | 0.1 ml | 1 ml |
403.70€
960 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11996978
|
Corning™
7079-1N |
1 ml | 0.01 ml | 0.2 ml |
540.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10323473
|
Corning™
7079-1N |
1 ml | 0.01 ml | 0.2 ml |
344.92€
1000 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11932298
|
Corning™
7079-10N |
10 ml | 0.1 ml | 2 ml |
1225.00€
120 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10058662
|
Corning™
7079-10N |
10 ml | 0.1 ml | 2 ml |
378.23€
720 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Graduations négatives
- Pointes polies au feu pour éviter toute bavure, même à des débits faibles
- Couleurs conformes aux normes ISO
- Non stériles, non bouchées et conditionnées en vrac
Specifications
Oui | |
Verre | |
Rond | |
Pipette sérologique |
ASTM E714 | |
Oui | |
En vrac | |
Oui |