Learn More
Flacon d’aspiration Pyrex™ avec col latéral en verre rodé
Code produit. 13421909
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 000 mL
20 000 mL
2 000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 13421909
Marque: Pyrex 1541/12D
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En verre borosilicaté
  • Col latéral rodé (taille 29/32) pour accueillir des ensembles de robinet d’arrêt
  • Col non rodé pour bouchons en caoutchouc
Compliance
ISO 4796
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 000 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 248 mm
Type de produit Flacon d’aspiration
Diamètre (métrique) 138 mm