Learn More
Flacon d’aspiration Pyrex™ avec col latéral en verre rodé
Code produit. p-8002523
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 000 mL
20 000 mL
2 000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 11357884
Marque: Pyrex 1541/18D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté
  • Col latéral rodé (taille 29/32) pour accueillir des ensembles de robinet d’arrêt
  • Col non rodé pour bouchons en caoutchouc
Compliance
ISO 4796
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 000 mL
Diamètre (métrique) intérieur de col 59 mm
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 398 mm
Type de produit Ballon d’aspiration
Diamètre (métrique) 227 mm