Learn More
Flacon d’aspiration Pyrex™ avec col latéral en verre rodé et bouchon
Code produit. p-8002524
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 000 mL
2000 ml
20 000 mL
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11317894
Marque: Pyrex 1569/18D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Col rodé et fourni avec un bouchon en verre
  • Conforme à la norme ISO 4796
  • Col latéral rodé (taille 29/32) pour accueillir des ensembles de robinet d’arrêt
  • Col rodé
  • Fourni avec bouchon en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 10 000 mL
Diamètre (métrique) intérieur de col 60 mm
Comprend Bouchon en verre
Matériau Verre borosilicaté
Numéro de bouchon 60/46
Hauteur (métrique) 414 mm
Type de produit Ballon d’aspiration
Diamètre (métrique) 227 mm