Learn More
Flacon à vide Pyrex™ avec embout latéral pour tubulure
Code produit. 11307884
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Code produit. 11307884
Marque: Pyrex 1531/08D
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Stockez et distribuez de nombreux liquides avec ce flacon d’aspiration robuste. Les flacons d’aspiration Pyrex™ avec embout latéral pour tubulure sont des récipients pratiques pour distribuer ou stocker diverses solutions. Ces flacons possèdent un col à bague solide et des rebords robustes.
  • Bras latéral tubulaire pour fixer une tubulure souple à alésage de 9 mm
  • Col non rodé pour bouchons en caoutchouc
  • Résiste à une stérilisation à répétition (humide ou sèche)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col 23 mm
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 163 mm
Type de produit Ballon d’aspiration
Diamètre (métrique) 89 mm