Learn More
Flacon à vide Pyrex™ avec embout latéral pour tubulure
Code produit. 11317884
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Code produit. 11317884
Marque: Pyrex 1531/10D
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Stockez et distribuez de nombreux liquides avec ce flacon d’aspiration robuste. Les flacons d’aspiration Pyrex™ avec embout latéral pour tubulure sont des récipients pratiques pour distribuer ou stocker diverses solutions. Ces flacons possèdent un col à bague solide et des rebords robustes.
•Bras latéral tubulure pour fixer une tubulure souple à alésage de 9 mm •Col non rodé pour bouchons en caoutchouc •Peut résister à une stérilisation répétée (humide ou sèche)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 200 mm
Type de produit Ballon d’aspiration
Diamètre (métrique) 111 mm