Learn More
Flacons d’aspiration Pyrex™, grand format
Code produit. p-8338012
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 000 mL
20 l
5000 ml
Diamètre (métrique) externe du col:
100 mm
127 mm
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10195034
Marque: Pyrex 1565/16M
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Parfaits pour le stockage d’eau distillée
  • À col large avec un simple couvercle en verre
  • Fournis avec connecteur en plastique et bague d’étanchéité en caoutchouc / PTFE
  • Accepte le robinet d’arrêt GP6/10W ou la tubulure en verre de 14 mm de dia. ext.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5000 ml
Diamètre (métrique) externe du col 100 mm
À utiliser avec (application) Pour le stockage de l’eau distillée, etc.
Comprend Couvercle, connecteur en plastique et bague d’étanchéité en caoutchouc / PTFE
Hauteur (métrique) avec bouchon 320 mm
Matériau Verre borosilicaté
Bouche Large
Hauteur (métrique) 320 mm
Type de produit Ballon d’aspiration
Diamètre (métrique) 200 mm