Learn More
Pyrex™ Robinet d’arrêt pour aspirateur en verre borosilicaté avec cône rodé
Code produit. p-8002526
Click to view available options
Longueur (métrique):
53 mm
95 mm
Contenu:
Clé en PTFE Rotaflo™
Clé en verre traditionnelle
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11387884
Marque: Pyrex™ 1568/04M
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’insère dans le col latéral en verre rodé d’un flacon d’aspiration. Le robinet d’arrêt pour aspirateur en verre borosilicaté Pyrex™ avec cône rodé offre une étanchéité parfaite.
S’insère dans le col latéral en verre rodé d’un flacon d’aspiration. Le robinet d’arrêt pour aspirateur en verre borosilicaté Pyrex™ avec cône rodé offre une étanchéité parfaite.
  • À utiliser avec des flacons d’aspiration 1541 et 1569
  • Taille du cône : 29/32
  • Type 1568/04M avec clés en PTFE Rotaflo™ chimiquement inerte et ne nécessitant pas de lubrification
  • Type 1571/02M avec clé en verre traditionnelle
>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Robinet d’arrêt pour aspirateur
Alésage de bouchon 3 mm
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 53 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons d’aspiration 1541 et 1569
Contenu Clé en PTFE Rotaflo™