Learn More
Tubes à centrifuger en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. 12931498
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 12931498
Marque: Pyrex 3450/02MP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour tester l’eau et les sédiments dans les produits pétroliers. Le tube à centrifuger en verre borosilicaté Pyrex™ est doté d’une base conique et est conforme aux normes ASTM.
  • Conforme aux normes ASTM D96, D91, D-893 et D-1796
  • Conformément aux méthodes normalisées d’analyse de l’eau et des sédiments dans les produits pétroliers
  • En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D96, D91, D-893, D-1796
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec Pour l’eau et les sédiments dans les produits pétroliers
Forme Conique
Longueur (métrique) 200 mm
Forme du fond Conique
Type de produit Tube à centrifuger