Learn More
Flacon volumétrique certifié de classe A en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. p-8002528
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Hauteur (métrique):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolérance:
± 0,12 ml
± 0,3 ml
plusmn; 0,02 ml
plusmn; 0,03 ml
plusmn; 0,05 ml
plusmn; 0,08 ml
plusmn; 0,1 ml
plusmn; 0,2 ml
plusmn; 0,5 ml
plusmn; 1 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Code produit. 11353634
Marque: Pyrex 3151/01WC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion. La fiole jaugée certifiée classe A en verre borosilicaté Pyrex™ porte des inscriptions blanches en émail pour faciliter l’évaluation du volume. Comprend un bouchon en PE. Certifiée conforme H, conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664 et étalonnée pour les tolérances requises par la pharmacopée des États-Unis (USP).
En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion. La fiole jaugée certifiée classe A en verre borosilicaté Pyrex™ porte des inscriptions blanches en émail pour faciliter l’évaluation du volume. Comprend un bouchon en PE. Certifiée conforme H, conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664 et étalonnée pour les tolérances requises par la pharmacopée des États-Unis (USP).
  • Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664
  • Étalonné selon les tolérances requises par la Pharmacopée américaine (USP), qui sont plus strictes que celles définies par les normes ISO / DIN
  • Chaque flacon est gravé avec un numéro de série individuel et fourni avec un certificat d’étalonnage traçable selon les normes nationales
  • Certifiée conforme “H”
  • En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion
  • Inscriptions en émail blanc
  • Bouchon en Pe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Classe A, ISO 1042, DIN 12664, USP, certifié conforme “H”
Matériau du bouchon Polyéthylène
Description Inscriptions en émail blanc
Capacité (métrique) 1 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 65 mm
Tolérance plusmn; 0,02 ml
Graduated Oui
Classe A
Taille du bouchon 7/16