Learn More
Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. 11383624
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Taille du bouchon:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Hauteur (métrique):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolérance:
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
± 0,12 ml
± 0,3 ml
plusmn;0,2 ml
plusmn;1 ml
plusmn; 0,02 ml
plusmn; 0,03 ml
plusmn; 0,1 ml
plusmn; 0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Code produit. 11383624
Marque: Pyrex 3151/18
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques. La fiole jaugée en verre borosilicaté de classe A Pyrex™ est pourvue d’inscriptions blanches en émail pour faciliter l’évaluation du volume et d’un bouchon en PE. Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664, étalonnée selon les tolérances requises par la Pharmacopée américaine (USP) et certifiée conforme H.
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques. La fiole jaugée certifiée classe A en verre borosilicaté Pyrex™ porte des inscriptions blanches en émail pour faciliter l’évaluation du volume, ainsi qu’un bouchon en polyéthylène. Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664 et étalonné pour la tolérance requise par la Pharmacopée américaine (USP), et certifié conforme H.
  • Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664
  • Étalonné selon la tolérance requise par la Pharmacopée américaine (USP), qui est plus stricte que celle définie par les normes ISO / DIN
  • Chaque flacon est gravé au laser avec un numéro de série individuel, un code de lot et une date de fabrication
  • Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
  • Certifiée conforme “H”
  • Fabriqué en verre résistant aux produits chimiques Pyrex™
  • Inscriptions en émail blanc
  • Bouchon en Pe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1042, DIN 12664, USP, certifié conforme « H »
Matériau du bouchon Polyéthylène
Description Inscriptions en émail blanc
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 220 mm
Tolérance ± 0,12 ml
Graduated Oui
Classe A
Taille du bouchon 14/23