Learn More
Boîtes de cristallisation en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. 11983779
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
Diamètre (métrique):
40 mm
52 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Hauteur (métrique):
25 mm
35 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Code produit. 11983779
Marque: Pyrex 1470/02D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Boîtes en verre borosilicaté réutilisables avec des bords robustes, idéales pour le stockage et la cristallisation.
Boîtes en verre borosilicaté réutilisables avec rebords robustes, idéales pour le stockage et la cristallisation.
  • Conforme à la norme DIN 12337
  • En verre borosilicaté Pyrex™
  • Adaptées à des températures allant jusque 400°C
  • Résistance chimique et thermique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12337
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Forme Rond
Type Boîte de cristallisation
À utiliser avec (application) Pour une utilisation jusqu’à 400°C
Hauteur (métrique) 45 mm
Diamètre (métrique) 70 mm