Learn More
Boîte de cristallisation Pyrex™ avec bec verseur
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
Diamètre (métrique):
40 mm
52 mm
58 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Hauteur (métrique):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Description
- Bec verseur intégré pour excès de liquide
- Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex
- Résistant à la chaleur jusqu’à 400°C
- Conformes à la norme DIN 12338
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN 12337 |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Forme | Rond |
| Type | Boîte de cristallisation |
| Hauteur (métrique) | 40 mm |
| Diamètre (métrique) | 70 mm |