Learn More
Éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec pied en polyéthylène
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure. L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec pied en PE est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
16.15€ - 35.45€
Spécification
Type de base | Hexagonale |
---|---|
Couleur de la balance | blanc |
Forme | Rond |
Type | Bouteille graduée |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11373564
|
Pyrex
3205/12P |
250 ml | 2 ml | 320 mm |
35.45€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10671821
|
Pyrex
3205/04MP |
10 ml | 0,2 ml | 150 mm |
16.15€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11343564
|
Pyrex
3205/06MP |
25 ml | 0,5 ml | 175 mm |
23.95€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11353564
|
Pyrex
3205/08P |
50 ml | 1 ml | 195 mm |
29.95€
2 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11363564
|
Pyrex
3205/10P |
100 ml | 1 ml | 270 mm |
32.65€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure.L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec pied en PE est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
- Éprouvette en verre borosilicaté : graduations en émail blanc pour une parfaite visibilité
- Pied en PE : absorbe les impacts et réduit le risque de bris
- Classe B.
- Conformité : DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Pieds de rechange : disponibles séparément
Spécification
Hexagonale | |
Rond | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
Émail blanc |
blanc | |
Bouteille graduée | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
Pied en polyéthylène |