Learn More
Flacons à densité en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. 10588570
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tolérance:
± 1 ml
± 2 ml
± 3 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10588570
Marque: MBL BRE004
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ et conforme aux normes ISO 3507, le pycnomètre en verre borosilicaté Gay-Lussac de type Pyrex™ est ajusté et prêt à l’emploi avec le volume exact gravé sur le flacon. Livré avec des bouchons à capillaire de taille 10 / 19 individuels numérotés pour correspondre au flacon.
Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ et conforme aux normes ISO 3507, le pycnomètre en verre borosilicaté Gay-Lussac de type Pyrex™ est ajusté et prêt à l’emploi avec le volume exact gravé sur le flacon.Livré avec des bouchons à capillaire de taille 10 / 19 individuels numérotés pour correspondre au flacon.
  • Conformes à la norme ISO 3507, type Gay-Lussac
  • Ajustés et prêts à l’emploi avec le volume exact gravé sur le flacon
  • Avec bouchons à capillaire individuels numérotés pour correspondre au flacon
  • En verre borosilicaté Pyrex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté Pyrex
Quantité Pièce
Numéro de bouchon 10/19
Tolérance ± 3 ml
Certifications/Conformité ISO 3507
Closure Included Oui
Type de bouchon Bouchon