Learn More
Flacon Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™ avec col en verre rodé Quickfit
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Joint conique standard:
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Description
Cultivez des cultures et stockez d'autres réactifs de laboratoire dans des flacons Erlenmeyer en verre.Le flacon Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™, doté d'une prise en verre QuickFit™, est robuste et fourni dans une variété de tailles.
- Conforme à la norme ISO 4797
- Flacons coniques avec prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
- Verre borosilicaté pour des performances sans corrosion et une résistance élevée aux chocs thermiques
- Flacons Erlenmeyer avec prise rodée en verre Quickfit™ de qualité supérieure
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
- Graduations en émail et pastille de marquage blanches
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN 12387 |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, Verre Pyrex |
| Graduations | Oui |
| Hauteur (métrique) | 130 mm |
| Forme | Conique |
| Joint conique standard | 29/32 |
| Surface d’écriture | Oui |
| Graduated | Oui |
| Diamètre (métrique) externe | 85 mm |