Learn More
Flacon en verre borosilicaté à baffles Pyrex™ avec bouchon à vis à membrane
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 à 380 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Diamètre (métrique) externe:
82 mm
101 mm
129 mm
166 mm
Conditionnement:
2 pièces
20 pièces
5 pièces
Description
Idéale pour la microbiologie aérobie et la culture cellulaire
- Flacons complets avec bouchon à vis GL 45 en polypropylène bleu avec membrane en PTFE perméable aux gaz qui permet un échange gazeux lorsque le contenu reste stérile
- En verre borosilicaté Pyrex pour une résistance chimique et thermique maximale
- Convient aux cycles d’autoclave répétés à 121°C
- Peuvent être autoclavés avec un bouchon à vis à membrane fixé
- Quatre baffles équidistants offrent une agitation constante lorsqu’ils sont utilisés avec des agitateurs orbitaux compatibles
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Applications de culture avec agitateur |
| Diamètre du filetage | GL 45 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme du fond | Conique |
| Type de bouchon | Bouchon à vis standard |
| Diamètre (métrique) externe | 166 mm |