Learn More
Pyrex™ Ballon piriforme en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit. 12041672
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Joint conique standard:
29/32
Hauteur (métrique):
107 mm
151 mm
160 mm
198 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12041672
Marque: Pyrex™ FD250/4RE
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éliminez facilement les résidus solides à l’aide de ce flacon robuste en forme de poire. Le ballon florentin en verre borosilicaté Quickfit™ dispose d’une grande surface pour une évaporation rapide.
Éliminez facilement les résidus solides à l’aide de ce flacon robuste en forme de poire.Le ballon florentin en verre borosilicaté Quickfit™ dispose d’une grande surface pour une évaporation rapide.
  • Idéaux pour une utilisation avec les évaporateurs rotatifs
  • Grande surface pour une évaporation rapide
  • Construction robuste de parois épaisses pour une résistance accrue
  • La forme permet d’éliminer facilement les résidus solides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 151 mm
Joint conique standard 29/32