Learn More
Creuset de Gooch Pyrex™ avec disque en verre fritté intégralement
Code produit. 10570101
Click to view available options
Capacité (métrique):
10mL
30mL
60 ml
Porosité:
1
2
3
4
5
Conditionnement:
20 pièces
5 pièces
Code produit. 10570101
Marque: Pyrex 3660/02M
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour le séchage de précipités à masse constante à une température de 110°C. Le creuset Pyrex™ Gooch comprend un disque fritté intégralement.
  • Idéal pour sécher les précipités à une masse constante à 110°C
  • Convient pour des travaux d’inflammation jusqu’à 450°C
  • Avec disque en verre fritté intégralement
  • En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Avec disque intégral en verre fritté
Diamètre (métrique) du disque 30mm
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Idéal pour le séchage de précipités à masse constante à une température de 110°C et pour les travaux d’allumage jusqu’à 450°C
Température max. (métrique) 450°C
Capacité (métrique) 30mL
Hauteur (métrique) 53mm
Product Type Creuset de Gooch
Porosité 1