Learn More
Robinet d’arrêt double alésage à vide élevé en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. p-8002546
Click to view available options
Alésage de bouchon:
2 mm
4 mm
Diamètre (métrique) du bras latéral:
8 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12088024
Marque: Pyrex SSV202
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En verre borosilicaté. Les clés et les corps de robinet d’arrêt double alésage sous vide élevé en verre borosilicaté Pyrex™ sont des bases de précision combinées en paires appariées pour des performances optimales. Chaque clé et chaque baril sont numérotés pour s’assurer qu’ils sont toujours associés. Tous les bras latéraux mesurent 100 mm de long.
  • Spécialement conçu et soigneusement fabriqué pour les applications sous vide élevées
  • Chaque robinet d’arrêt testé pour des performances sous vide élevées.
  • Structure en verre borosilicaté
  • Les clés et les corps sont des bases de précision combinées en paires appariées pour des performances optimales
  • Chaque clé et chaque baril sont numérotés pour s’assurer qu’ils sont toujours associés
  • Tous les bras latéraux mesurent 100 mm de long
  • L’épaisseur de paroi du bras latéral est de 1,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alésage de bouchon 2 mm
Description Épaisseur de la paroi du bras latéral : 1.5 mm
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) du bras latéral 8 mm
Longueur (métrique) 100 mm