Learn More
Entonnoirs à tige longue en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. 12599145
Click to view available options
Hauteur (métrique):
205 mm
215 mm
237 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
70mm
80mm
105mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12599145
Marque: Pyrex 2145/03M
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec bol incliné à 60° pour le positionnement parfait de papier filtre
Avec bol incliné à 60° pour le positionnement précis du papier filtre
  • En verre borosilicaté Pyrex résistant aux produits chimiques et à la chaleur
  • Tige d’environ 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 70mm
Diamètre (métrique) de la tige 8mm
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 205 mm
Longueur (métrique) du tube 150mm
Type de produit Entonnoir