Learn More
Flacon Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. 15685767
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
125 ml
150 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
Hauteur (métrique):
52 mm
60 mm
70 mm
85 mm
105 mm
117 mm
118 mm
131 mm
145 mm
156 mm
180 mm
220 mm
280 mm
310 mm
365 mm
Diamètre (métrique) externe:
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
220 mm
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
79 mm
85 mm
87 mm
Corps : 69 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
Code produit. 15685767
Marque: Pyrex 1130/08D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé pour une large gamme d’expériences de laboratoire. Le flacon Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ est conforme à la norme DIN ISO 1773.
Utilisé pour une large gamme d’expériences de laboratoire. Le flacon Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ est conforme à la norme DIN ISO 1773.
  • Conforme à la norme DIN ISO 1773
  • Modèle Erlenmeyer
  • Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
  • Graduations et pastille de marquage en émail blanc
  • Gradués à pleine capacité
  • Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
  • Certificat de lot téléchargeable sur le site www.scilabware.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1773, DIN 12353
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Capacité (métrique) 125 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduations Oui
Hauteur (métrique) 117 mm
Type de goulot Étroit
Nb par paquet 10
Surface d’écriture Oui
Graduated Oui
Forme du fond Conique
Diamètre (métrique) externe Corps : 69 mm