Learn More
Flacon d’ébullition à fond plat à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. 10650001
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
10 l
12000 ml
20 l
Diamètre (métrique) externe:
50 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
237 mm
280 mm
300 mm
341 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col:
18 mm
30 mm
36 mm
45 mm
57 mm
57 mm
60 mm
Hauteur (métrique):
100 mm
110 mm
140 mm
170 mm
200 mm
250 mm
300 mm
340 mm
360 mm
465 mm
558 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10650001
Marque: Pyrex 1070/36D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre Pyrex™ pour une résistance élevée au choc thermique Le flacon d’ébullition à fond plat à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ est conforme aux normes ISO 1773. Excellente durabilité chimique pour une performance sans contamination. Comprend une pastille de marquage en émail blanc tandis que la base plate empêche les déversements.
  • Conformes à la norme ISO 1773
  • Base plate pour une utilisation à la verticale sur paillasses, plaques chauffantes, etc.
  • En verre Pyrex™ pour une résistance élevée aux chocs thermiques
  • Excellente durabilité chimique pour une performance sans contamination
  • Avec pastille de marquage en émail blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1773
Diamètre (métrique) intérieur de col 57 mm
Capacité (métrique) 6 l
Matériau Verre borosilicaté, Verre Pyrex
Hauteur (métrique) 340 mm
Type de goulot Étroit
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 237 mm