Learn More
Flacon d’ébullition à fond plat à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
10 l
12000 ml
20 l
Diamètre (métrique) externe:
50 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
237 mm
280 mm
300 mm
341 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col:
18 mm
30 mm
36 mm
45 mm
57 mm
57 mm
60 mm
Hauteur (métrique):
100 mm
110 mm
140 mm
170 mm
200 mm
250 mm
300 mm
340 mm
360 mm
465 mm
558 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Conformes à la norme ISO 1773
- Base plate pour une utilisation à la verticale sur paillasses, plaques chauffantes, etc.
- En verre Pyrex™ pour une résistance élevée aux chocs thermiques
- Excellente durabilité chimique pour une performance sans contamination
- Avec pastille de marquage en émail blanc
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 1773 |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 45 mm |
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, Verre Pyrex |
| Hauteur (métrique) | 250 mm |
| Type de goulot | Étroit |
| Forme du fond | Plat |
| Diamètre (métrique) externe | 166 mm |