Learn More
Ballon à fond rond à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
10 l
20 l
Diamètre (métrique) externe:
50 mm
65 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Conformes à la norme ISO 1773
- En verre borosilicaté Pyrex™ offrant une excellente résistance à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 1773 |
| Capacité (métrique) | 6 l |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 355 mm |
| Forme du fond | Rond |
| Diamètre (métrique) externe | 236 mm |
| Taille du bouchon | 53 |