Learn More
Ballon à fond rond à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. 12569095
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
10 l
20 l
Diamètre (métrique) externe:
50 mm
65 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 12569095
Marque: Pyrex 1100/02M
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Résistant à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
  • Conformes à la norme ISO 1773
  • En verre borosilicaté Pyrex™ offrant une excellente résistance à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1773
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 105 mm
Forme du fond Rond
Diamètre (métrique) externe 50 mm
Taille du bouchon 17