Learn More
Ballon à fond rond à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ Code produit.: 10327899
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Ballon à fond rond à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. p-8002557
10 l, 279 mm, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
10 l
20 l
Diamètre (métrique) externe:
50 mm
65 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10327899
Marque: Pyrex 1100/36D
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Résistant à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
  • Conformes à la norme ISO 1773
  • En verre borosilicaté Pyrex™ offrant une excellente résistance à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1773
Capacité (métrique) 10 l
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 420 mm
Forme du fond Rond
Diamètre (métrique) externe 279 mm
Taille du bouchon 53
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ballon à fond rond à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ >