Learn More
Couvercle de dessiccateur sans vide en verre borosilicaté Pyrex™
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
Bride : 170 mm
Bride : 220 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
En verre borosilicaté
Couvercle de rechange pour dessiccateur sans vide
Spécification
Spécification
| Type de produit | Couvercle de rechange |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (application) | pour le séchage sous pression atmosphérique |
| À utiliser avec (équipement) | Dessiccateur sans vide |
| Diamètre (métrique) interne | Bride : 170 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction