Learn More
Flacon Kjeldahl à col uni en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. 11383614
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
300 ml
500 ml
800 ml
Diamètre (métrique) externe:
101 mm
115 mm
81 mm
Ampoule : 58 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
Code produit. 11383614
Marque: Pyrex 1200/04M
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adapté à la détermination de l’azote
  • Résistance aux températures élevées
  • Résistance à la corrosion chimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur de col 17 mm
Diamètre (métrique) externe du col 22 mm
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 240 mm
Type de goulot unie
Nb par paquet 10
Diamètre (métrique) externe Ampoule : 58 mm