Learn More
Flacons de réactif en verre borosilicaté Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
10 000 mL
15 000 ml
2000 ml
20 000 mL
250 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Description
Stockez les réactifs, étalons analytiques et milieux de culture dans ces flacons de réactifs en verre borosilicaté.Les flacons de réactifs en verre borosilicaté Pyrex™ supportent la stérilisation à l’air chaud jusqu’à 180°C et possèdent une excellente résistance chimique.
- Conforme à la norme ISO 4796-1
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Excellente résistance aux attaques chimiques et aux températures élevées
- Fournis avec des bouchons à vis en PBT dotés d’un disque d’étanchéité revêtu de PTFE
- Autoclavables
- Graduations et pastille de marquage blanches
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| À utiliser avec (application) | Conviennent idéalement au stockage de réactifs, d’étalons analytiques et de milieux de culture, etc. |
| Matériau | Verre borosilicaté Pyrex |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Certifications/Conformité | ISO 4796-1 |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Oui |
| Hauteur (métrique) | 215 mm |
| Joint de fermeture | PTFE |
| Afficher plus |