Learn More
Tube de culture à fond rond en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon à vis
Code produit. 10422205
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 mL
11 mL
14 mL
15 ml
19 mL
20 mL
28 mL
36 mL
40 mL
50 mL
70 mL
Longueur (métrique):
100 mm
125 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Conditionnement:
40 pièces
Code produit. 10422205
Marque: Pyrex 1636/36MP
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La solution idéale pour les travaux de culture avec des bouchons à vis en PBT et des disques en caoutchouc revêtus de PTFE. Les tubes de culture Pyrex™ sont disponibles dans de nombreuses tailles pour répondre à tous vos besoins.
La solution idéale pour les travaux de culture avec des bouchons à vis en PBT et des disques en caoutchouc revêtus de PTFE. Les tubes de culture Pyrex™ sont disponibles dans de nombreuses tailles pour répondre à tous vos besoins.
  • Idéal pour le travail de culture
  • En verre borosilicaté Pyrex™
  • Une résistance élevée à l’attaque par l’eau réduit la lixiviation des contaminants qui peuvent causer des changements de pH
  • Bouchons à vis phénoliques avec disque en caoutchouc revêtu de PTFE inerte
  • Le bouchon peut supporter des cycles répétés de stérilisation à la chaleur sèche et à la vapeur (121°C pendant deux heures)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon Phénolique
Capacité (métrique) 20 mL
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec Idéal pour les travaux de culture
Comprend Bouchon à vis
Matériau de revêtement PTFE
Diamètre du filetage 20 mm
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 20 mm
Type de bouchon Bouchon à vis