Learn More
Tube de culture à fond rond en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon à vis
La solution idéale pour les travaux de culture avec des bouchons à vis en PBT et des disques en caoutchouc revêtus de PTFE. Les tubes de culture Pyrex™ sont disponibles dans de nombreuses tailles pour répondre à tous vos besoins.
240.00€ - 1692.48€
Spécification
Matériau du bouchon | Phénolique |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté Pyrex |
À utiliser avec | Idéal pour les travaux de culture |
Comprend | Bouchon à vis |
Matériau de revêtement | PTFE |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10004654
|
Pyrex
1636/26MP |
11 mL | 100 mm |
565.00€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12505077
|
Pyrex
1636/04MP |
14 mL | 125 mm |
621.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11940955
|
Pyrex
1636/30MP |
19 mL | 160 mm |
580.00€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11307824
|
Pyrex
1636/32MP |
15 ml | 100 mm |
611.00€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11317824
|
Pyrex
1636/34MP |
28 mL | 180 mm |
240.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10297774
|
Pyrex
1636/42MP |
36 mL | 100 mm |
1692.48€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11327824
|
Pyrex
1636/38MP |
40 mL | 200 mm |
834.00€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10044604
|
Pyrex
1636/24MP |
9 mL | 100 mm |
534.00€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10400105
|
Pyrex
1636/44MP |
70 mL | 200 mm |
615.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10125144
|
Pyrex
1636/10MP |
50 mL | 200 mm |
941.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10422205
|
Pyrex
1636/36MP |
20 mL | 100 mm |
748.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Descrizione
La solution idéale pour les travaux de culture avec des bouchons à vis en PBT et des disques en caoutchouc revêtus de PTFE. Les tubes de culture Pyrex™ sont disponibles dans de nombreuses tailles pour répondre à tous vos besoins.
- Idéal pour le travail de culture
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Une résistance élevée à l’attaque par l’eau réduit la lixiviation des contaminants qui peuvent causer des changements de pH
- Bouchons à vis phénoliques avec disque en caoutchouc revêtu de PTFE inerte
- Le bouchon peut supporter des cycles répétés de stérilisation à la chaleur sèche et à la vapeur (121°C pendant deux heures)
Specifica
Phénolique | |
Idéal pour les travaux de culture | |
PTFE | |
Bouchon à vis |
Verre borosilicaté Pyrex | |
Bouchon à vis | |
Autoclavables |