Learn More
Bases de rechange en verre borosilicaté Pyrex™
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
Bride : 170 mm
Bride : 220 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Disponible en ID de bride de 170 et 220 mm
Spécification
Spécification
| Nb par paquet | À l’unité |
| Type de produit | Base de rechange |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (équipement) | dessiccateurs sans vide |
| Diamètre (métrique) interne | Bride : 170 mm |