Learn More
Flacons de laboratoire carrés pour milieux de culture en verre borosilicaté Pyrex™
Description
En verre borosilicaté Pyrex™.Les flacons de laboratoire pour milieux carrés en verre borosilicaté Pyrex™ permettent un empilement plus étroit dans les bains-marie ou sur les étagères.La forme carrée permet jusqu’à 20 % d’économie d’espace par rapport aux flacons ronds.Chaque flacon comprend un bouchon en polypropylène et une bague anti-goutte.Pour une utilisation jusqu’à 140°C.
- La forme carrée permet un empilement plus étroit dans les bains-marie ou sur les étagères
- Jusqu’à 20 % d’économie d’espace par rapport aux flacons ronds
- Flacon complet avec bouchon en polypropylène et bague anti-goutte
- Pour une utilisation jusqu’à une température de 140°C
- Code de traçabilité imprimé permettant de télécharger un certificat de lot
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Comprend | Bouchon et anneau de versement |
| Matériau | Verre borosilicaté Pyrex |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Forme | Carré |
| Hauteur (métrique) | 109 mm |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Taille du bouchon | 32 mm |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |
| Afficher plus |