Learn More
Flacons de laboratoire carrés pour milieux de culture en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. p-8002562
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
32 mm
45 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12053333
Marque: Pyrex 1520/04D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté Pyrex™. Les flacons de laboratoire pour milieux carrés en verre borosilicaté Pyrex™ permettent un empilement plus étroit dans les bains-marie ou sur les étagères. La forme carrée permet jusqu’à 20 % d’économie d’espace par rapport aux flacons ronds. Chaque flacon comprend un bouchon en polypropylène et une bague anti-goutte. Pour une utilisation jusqu’à 140°C.
En verre borosilicaté Pyrex™.Les flacons de laboratoire pour milieux carrés en verre borosilicaté Pyrex™ permettent un empilement plus étroit dans les bains-marie ou sur les étagères.La forme carrée permet jusqu’à 20 % d’économie d’espace par rapport aux flacons ronds.Chaque flacon comprend un bouchon en polypropylène et une bague anti-goutte.Pour une utilisation jusqu’à 140°C.
  • La forme carrée permet un empilement plus étroit dans les bains-marie ou sur les étagères
  • Jusqu’à 20 % d’économie d’espace par rapport aux flacons ronds
  • Flacon complet avec bouchon en polypropylène et bague anti-goutte
  • Pour une utilisation jusqu’à une température de 140°C
  • Code de traçabilité imprimé permettant de télécharger un certificat de lot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Comprend Bouchon et anneau de versement
Matériau Verre borosilicaté Pyrex
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Carré
Hauteur (métrique) 109 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 32 mm
Diamètre (métrique) 50 mm
Type de bouchon Bouchon