Learn More
Cartouche d’extraction en verre borosilicaté Pyrex™
La cartouche d’extraction en verre borosilicaté Pyrex™ est très résistante aux attaques chimiques.
337.00€ - 352.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
À utiliser avec (application) | Utile pour les applications chimiques où il est nécessaire de peser la matière extraite |
Qualité | Porosité 1 |
Comprend | Disque en verre fritté |
Longueur (métrique) | 95 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15507730
|
Pyrex
3840/02M |
26 mm |
337.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15517730
|
Pyrex
3845/02M |
36 mm |
352.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Verre borosilicaté avec disque en verre fritté pour supporter l’échantillon solide
- Utile pour les applications chimiques où il est nécessaire de peser la matière extraite
Spécification
Verre borosilicaté | |
Porosité 1 | |
95 mm |
Utile pour les applications chimiques où il est nécessaire de peser la matière extraite | |
Disque en verre fritté | |
Cartouche d’extraction pour filtre |