Learn More
Verre de montre en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit. p-8002976
Click to view available options
Diamètre (métrique):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10468370
Marque: Pyrex 1060/14D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant à la chaleur Les verres de montre en verre borosilicaté Pyrex™ sont utilisés pour les travaux d’évaporation et pour couvrir les béchers chauffés. Les bords polis au feu réduisent l’écaillage et la casse.
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant à la chaleur.Les verres de montre en verre borosilicaté Pyrex™ sont utilisés pour les travaux d’évaporation et le recouvrement de béchers chauffés.Les bords polis au feu réduisent les risques d’ébrèchements et de casse.
  • Pour les travaux d’évaporation et le recouvrement de béchers chauffés
  • En verre borosilicaté Pyrex™ résistant à la chaleur
  • Bords polis au feu pour réduire l’écaillage et la casse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme du fond Plat
Matériau Verre borosilicaté
Forme Rond
Type Verre de montre
À utiliser avec (application) Pour les travaux d’évaporation et le recouvrement de béchers chauffés
Finition intérieure Poli
Diamètre (métrique) 100 mm