Learn More
Flacon Erlenmeyer à col large Pyrex™
Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ avec des graduations en émail blanc.
67.30€ - 310.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 24450, DIN 12385 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté, Verre Pyrex |
Graduations | Oui |
Comprend | Graduations approximatives |
Forme | Conique |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10755722
|
Pyrex
1140/10D |
500 ml | 105 mm | 175 mm |
178.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11932619
|
Pyrex
1140/04D |
100 ml | 64 mm | 110 mm |
67.30€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12039012
|
Pyrex
1140/08D |
250 ml | 85 mm | 140 mm |
172.34€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12049012
|
Pyrex
1140/14D |
1000 ml | 131 mm | 220 mm |
188.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12529125
|
Pyrex
1140/18D |
2000 ml | 153 mm | 275 mm |
310.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10389789
|
Pyrex
1140/02M |
50 ml | 48 mm | 85 mm |
139.32€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Fabriqué en verre borosilicaté PyrexTM avec graduations émaillées blanches.
- Conforme à la norme DIN ISO 24450
- Modèle Erlenmeyer
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™
- Excellente performance thermique
- Haute résistance aux attaques chimiques
- Graduations en émail et pastille de marquage blanches
- Graduations selon la capacité
- Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
Spécification
ISO 24450, DIN 12385 | |
Oui | |
Conique | |
Oui |
Verre borosilicaté, Verre Pyrex | |
Graduations approximatives | |
Oui |