Learn More
Flacon d’ébullition à fond rond et à col large Pyrex™
Description
- Conforme aux normes ISO 24450 et DIN 12353
- Avec col large pour faciliter l’ajout d’échantillons solides, etc.
- Résistant à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 24450, DIN 12353 |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 145 mm |
| Type de goulot | Large |
| Forme du fond | Rond |
| Diamètre (métrique) externe | 85 mm |
| Taille du bouchon | 45 |