Learn More
Flacon d’ébullition à fond rond et à col large Pyrex™
Code produit. 12549105
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
30 pièces
5 pièces
Code produit. 12549105
Marque: Pyrex 1120/14D
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En verre borosilicaté
  • Conforme aux normes ISO 24450 et DIN 12353
  • Avec col large pour faciliter l’ajout d’échantillons solides, etc.
  • Résistant à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 24450, DIN 12353
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 168 mm
Type de goulot Large
Forme du fond Rond