Learn More
Flacon d’ébullition à fond rond et à col large Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
30 pièces
5 pièces
Beschreibung
- Conforme aux normes ISO 24450 et DIN 12353
- Avec col large pour faciliter l’ajout d’échantillons solides, etc.
- Résistant à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | ISO 24450, DIN 12353 |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 145 mm |
| Type de goulot | Large |
| Forme du fond | Rond |
| Diamètre (métrique) externe | 85 mm |
| Taille du bouchon | 45 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur