Learn More
Entonnoir conique en verre Pyrex™ avec clé en PTFE
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Numéro de joint:
14/23
19/26
24/29
29/32
Description:
Alésage du robinet d’arrêt :2,5mm
Alésage du robinet d’arrêt :2mm
Alésage du robinet d’arrêt :4mm
Alésage du robinet d’arrêt :6mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conforme à la norme ISO 4800, type 1
- En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
- Avec clé interchangeable en PTFE
- Fourni avec bouchons en polyéthylène et en verre
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | ISO 4800 |
| Description | Alésage du robinet d’arrêt :4mm |
| Numéro de joint | 29/32 |
| Type de produit | Entonnoir de séparation |