Learn More
Entonnoir conique en verre Pyrex™ avec clé en PTFE
Code produit. 12423461
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Numéro de joint:
14/23
19/26
24/29
29/32
Description:
Alésage du robinet d’arrêt :2,5mm
Alésage du robinet d’arrêt :2mm
Alésage du robinet d’arrêt :4mm
Alésage du robinet d’arrêt :6mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12423461
Marque: Pyrex 2190/01M
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques. Entonnoir conique en verre Pyrex™ avec robinet d’arrêt interchangeable en PTFE. Conforme aux normes ISO 4800 type 1.
    • Conforme à la norme ISO 4800, type 1
    • En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
    • Avec clé interchangeable en PTFE
    • Fourni avec bouchons en polyéthylène et en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ISO 4800
Description Alésage du robinet d’arrêt :2mm
Comprend Bouchon en verre, clé en verre rodé
Numéro de joint 14/23
Type de produit Entonnoir de séparation
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato