Learn More
Entonnoir compte-goutte gradué Pyrex™ avec clé en verre
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conforme à la norme ISO 4800, type 4
- Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex
- Double échelle graduée indiquant le volume approximatif contenu / distribué
- Graduations en émail blanc
- Avec clé en verre interchangeable
- Fourni avec bouchon en verre
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduée | Oui |
| Comprend | Bouchon en verre et clé |
| Graduations | 5 ml |
| Type de produit | Entonnoir compte-gouttes |