Learn More
Entonnoir compte-goutte gradué Pyrex™ avec clé en verre
Code produit. 11323684
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11323684
Marque: Pyrex 3590/06
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé pour le transfert de liquides.
  • Conforme à la norme ISO 4800, type 4
  • Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex
  • Double échelle graduée indiquant le volume approximatif contenu / distribué
  • Graduations en émail blanc
  • Avec clé en verre interchangeable
  • Fourni avec bouchon en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduée Oui
Comprend Bouchon en verre et clé
Graduations 10 ml
Type de produit Entonnoir compte-gouttes