Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques jetables en verre PYREX™ en kit de boîtes à couvercle
Code produit. 10048662 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
400 pièces
500 pièces
Code produit. 10048662
Marque: Corning™ 7078D5
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pipettes jetables sont étalonnées pour délivrer un volume donné avec soufflage. Conditionnés dans une boîte à couvercle pour maintenir les pipettes en rack.
Ces pipettes sont étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage. Les pipettes sont conditionnées dans une boîte à couvercle pour les maintenir en rack. Ces boîtes de pipettes sont scellées dans des sachets en PE pour garantir la stérilité. Le code couleur ISO est imprimé directement sur la bande déchirable pour une identification facile par taille. Référence : ASTM E-714.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon d’aspirateur Oui
Calibré Oui
Certifications/Conformité ASTM E714
Matériau Pyrex™
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0,1 mL
Longueur (impériale) 11,8 in
Graduations négatives 1 ml
Type de pointe Rond
Couleur Bleu
Volume (métrique) 5 ml
Longueur (métrique) 300 mm
Type Pipette sérologique
Jetable Oui